Key Documents
W236918
Sigma-Aldrich
Decyl propionate
≥96%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CO2(CH2)9CH3
Número CAS:
Peso molecular:
214.34
Número FEMA:
2369
Número CE:
Conselho da Europa nº:
408
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.127
fonte biológica
synthetic
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
pb
123-124 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
ethereal; fruity; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13(14)4-2/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
HUOYUOXEIKDMFT-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)