Documentos Principais
W230103
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamyl propionate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
(2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl propionate, (E)-Cinnamyl propionate
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CO2CH2CH=CHC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
190.24
Número FEMA:
2301
Conselho da Europa nº:
414
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.133
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.535 (lit.)
p.e.
289 °C (lit.)
densidade
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
balsam; spicy; fruity
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(COC(=O)CC)=C(\[H])c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-12(13)14-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-9H,2,10H2,1H3/b9-6+
chave InChI
KGDJMNKPBUNHGY-RMKNXTFCSA-N
Descrição geral
trans-Cinnamyl propionate is a flavor compound that occurs naturally in cinnamon.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
On the natural occurrence of certain flavour compounds
Hauser A & Maurer B
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 184(6), 500-502 (1987)