W229709
Cinnamyl isobutyrate
≥97%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Cinnamyl 2-methylpropanoate, Isobutyric acid cinnamyl ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
composição
contains IFRA restricted cinnamal, benzyl alcohol, cinnamyl alcohol
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
pb
254 °C (lit.)
densidade
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
benzyl alcohol, cinnamyl alcohol, cinnamal
Organoléptico
fruity; balsamic; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)13(14)15-10-6-9-12-7-4-3-5-8-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-6+
chave InChI
KLKQSZIWHVEARN-RMKNXTFCSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves