Documentos
W224618
Sigma-Aldrich
Carvacryl ethyl ether
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18O
Número CAS:
Peso molecular:
178.27
Número FEMA:
2246
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11840
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
4.038
grau
Kosher
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.4965 (lit.)
pb
229 °C (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1cc(ccc1C)C(C)C
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter