Documentos
W221309
Sigma-Aldrich
Isobutyl salicylate
≥98%, FCC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Número FEMA:
2213
Número CE:
Conselho da Europa nº:
434
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.750
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
pb
267 °C (lit.)
densidade
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral; herbaceous
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
chave InChI
PTXDBYSCVQQBNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup