Documentos
W221228
Sigma-Aldrich
Isobutyl propionate
natural, ≥98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
130.18
Número FEMA:
2212
Número CE:
Conselho da Europa nº:
406c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
9.125
grau
Kosher
natural
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
pb
66 °C/60 mmHg (lit.)
pf
−71 °C (lit.)
densidade
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Heavy floral
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup