Key Documents
W218502
Sigma-Aldrich
Isobutyl benzoate
≥98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CO2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número FEMA:
2185
Número CE:
Conselho da Europa nº:
567
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.757
fonte biológica
synthetic
grau
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
pb
241-242 °C (lit.)
densidade
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
chocolate; rose
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)8-13-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
chave InChI
KYZHGEFMXZOSJN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
[Rationale for maximum allowable concentration of isobutyl benzoate in atmospheric air of populated areas].
M V Murkova et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 15-16 (1994-02-01)
Corine Tourné-Péteilh et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(34), 15523-15529 (2011-07-30)
Interfacial tension, electrical conductivity, NMR self-diffusion and DLS experiments have been used to investigate the self-aggregation in water of ionic liquids associating an ibuprofenate anion and 1-alkyl-3-methylimidazolium [C(n)MIm](+) (n = 4, 6, 8) cations. Despite the short alkyl chain on