Documentos Principais
W216402
Sigma-Aldrich
Bornyl valerate
≥96%, mixture of isomers
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
238.37
Número FEMA:
2164
Número CE:
Conselho da Europa nº:
471
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.153
Ensaio
≥96%
atividade óptica
[α]20/D −18°, neat
Impurezas
15-30% isobornyl valerate
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
p.e.
136 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 1.0 ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 49-49 (1999)