Documentos
W215600
Sigma-Aldrich
Bois de rose
Sinônimo(s):
Rosewood oil
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2156
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
fonte biológica
Aniba rosaeodora Ducke
synthetic
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
pb
200-206 °C (lit.)
densidade
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral; woody; sweet
Nota de preparo
Extraction method: steam distillation
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87.78 °C - closed cup