About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Número FEMA:
2072
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2109
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.025
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
p.e.
95-97 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
fatty; oily
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-2-3-4-7-13-10(11)9-6-5-8-12-9/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3
chave InChI
BGJZMKPSRLHMME-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?