Documentos Principais
W207101
Sigma-Aldrich
Isoamyl 3-(2-furan)propionate
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18O3
Número CAS:
Peso molecular:
210.27
Número FEMA:
2071
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2092
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.023
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
258 °C (lit.)
densidade
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCOC(=O)CCc1ccco1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)