Documentos Principais
W206806
Sigma-Aldrich
Amyl formate
≥95%, FG
About This Item
Fórmula linear:
HCO2(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número FEMA:
2068
Número CE:
Conselho da Europa nº:
497
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.159
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.399 (lit.)
p.e.
132 °C (lit.)
densidade
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
ethereal; earthy; fruity
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
DIQMPQMYFZXDAX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)