Documentos Principais
W206202
Sigma-Aldrich
α-Amylcinnamaldehyde dimethyl acetal
≥97%, mixture of isomers
Sinônimo(s):
α-Pentylcinnamaldehyde dimethyl acetal, [2-(Dimethoxymethyl)-1-hepten-1-yl]benzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=C[(CH2)4CH3]CH(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
248.36
Número FEMA:
2062
Número CE:
Conselho da Europa nº:
47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
6.013
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
300 °C (lit.)
densidade
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C(=C/c1ccccc1)C(OC)OC
InChI
1S/C16H24O2/c1-4-5-7-12-15(16(17-2)18-3)13-14-10-8-6-9-11-14/h6,8-11,13,16H,4-5,7,12H2,1-3H3/b15-13+
chave InChI
QCHZKUPVENJLAW-FYWRMAATSA-N
Embalagem
Packaged in glass bottles
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)