Documentos Principais
W205907
Sigma-Aldrich
Butirato de amila
≥99%
Sinônimo(s):
Pentilbutirato
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número FEMA:
2059
Conselho da Europa nº:
270c
Número MDL:
Número de Flavis:
9.044
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.41 (lit.)
p.e.
184-188 °C (lit.)
densidade
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-8-11-9(10)7-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
CFNJLPHOBMVMNS-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Banana, pineapple, cherry, sweet
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)