W201006
trans-Aconitic acid
≥98%, FCC
Sinônimo(s):
trans-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid
About This Item
fonte biológica
synthetic
conformidade reg.
FCC
Ensaio
≥98%
pf
190 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
cashew; meaty; musty; vegetable
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C\C(=C/C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1+
chave InChI
GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)