Documentos
VBP00301
Sigma-Aldrich
6-bromo-1-isopropyl-3-methyl-1H-indole-4-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14O2N1Br1
Peso molecular:
296.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106