Documentos Principais
VBP00017
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile
AldrichCPR
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.065,00
R$ 1.065,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.065,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
270.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
R$ 1.065,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=CC(OC(C)C)=C(OC)C=C1C#N
InChI
1S/C11H12BrNO2/c1-7(2)15-11-5-9(12)8(6-13)4-10(11)14-3/h4-5,7H,1-3H3
chave InChI
NGZGOZFFYWJHEG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)