U2857
Urethane
99%
Sinônimo(s):
Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate, Ethylurethane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.07 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 77.8 °C)
Ensaio
99%
p.e.
182-184 °C (lit.)
pf
48-50 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
chave InChI
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?