Documentos Principais
TRD3D0070
Sigma-Aldrich
Monumental Evolution architectural 3D printing filament
marble effect, diam. 1.75 mm, suitable for outdoor
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 390,00
R$ 390,00
Previsão de entrega em29 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 390,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.23
R$ 390,00
Previsão de entrega em29 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Diâmetro
1.75 mm
peso
750 geach
Descrição geral
Monumental Evolution architectural 3D printing filament
  • Developed specifically for architecture, design and archeological fields.
  • Polymers are mixed with marble powders to realize architectural objects with ease.
  • Suitable for outdoor use. The new Monumental Evolution is tougher, UV resistant and with less warping.
  • Polish your objects with fine sandpaper and water. No more support-removing problems.
Material Properties
  • Density: 1.14 g/cm3
  • Tensile strength at yield: 428 kg/cm2
  • Flexural modulus: 20500 kg/cm2
  • IZOD impact strength at 23°C: 41 kg·cm/cm
  • IZOD impact strength at -30°C: 5.5 kg·cm/cm
  • Heat deflection: 100 °C
  • Vicat softening temperature: 96 °C
Aplicação
Monumental Evolution 3D Printing Parameters
  • Extruder (nozzle) temperature: 240 +/- 10 °C
  • Bed temperature: 100 +/- 10 °C
  • Print speed: 60-70 mm/s
  • Fan: 0-25 %
  • Minimum nozzle diameter: 0.35 mm
  • Plate materials: blue tape, kapton tape, etc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)