Documentos Principais
THSX1163
ThalesNano X-Cube CatCart® catalyst cartridge system
QuadraPure® AMPA
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
fabricante/nome comercial
Nanotechnologiai Rt.
Descrição geral
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano X-Cube reactors.
Informações legais
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
X-Cube is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)