Documentos Principais
TEM-LC400CU150
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Copper Grids
size 400 mesh, size 150 nm , hole size, box of 25 ×
Sinônimo(s):
Lacey/ Carbon Film - Cu, 400 mesh 150 micron, 25pk
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-LC400CU150 não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
box of 25 ×
tamanho
150 nm , hole size
400 mesh
Descrição geral
Lacey carbon film supported TEM grids. This carbon coating consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)