Documentos Principais
TEM-FCF400AUUA
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar/Carbon Supported Gold Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
FORMVAR/CARBON MESH - AU 400 MESH UA 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-FCF400AUUA não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
box of 50
tamanho
400 mesh
Descrição geral
Ultrathin 5-6nm Formvar and 1nm Carbon Supported Square Mesh Grids: Gold Grid, 400 mesh. A formvar coated grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)