TEM-CF300AU
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 300 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
CARBON FILM 300# GOLD 25/PK
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
embalagem
box of 25
tamanho
300 mesh
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 300 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)