Documentos
T89400
Sigma-Aldrich
Tropine hydrate
≥98%
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-3α-hydroxy-8-methylnortropidine, 3-Tropanol, N-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15NO · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
141.21 (anhydrous basis)
Beilstein:
80188
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
≥98%
pb
233 °C (lit.)
pf
50-60 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H][C@]12CC[C@]([H])(C[C@H](O)C1)N2C
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3