Documentos Principais
T85405
Sigma-Aldrich
Tris(2-chloroethyl) phosphite
97%
About This Item
Fórmula linear:
(ClCH2CH2O)3P
Número CAS:
Peso molecular:
269.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.487 (lit.)
pb
112-115 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCOP(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2
chave InChI
LUVCTYHBTXSAMX-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)