Documentos
T4803
Sigma-Aldrich
Tetrabromocatechol
96%
Sinônimo(s):
Tetrabromopyrocatechol
About This Item
Fórmula linear:
C6Br4-1,2-(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
425.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
189-193 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(O)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C6H2Br4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H
chave InChI
OAUWOBSDSJNJQP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3