Documentos
T328405
2-(4-METHOXYPHENOXY)-N'-[1-(4-NITROPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H17N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
343.342
Número MDL:
Outras notas