Documentos
T324604
3-CHLORO-4-(TRIFLUOROMETHYL)-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[C]PYRIDAZINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C8H7Cl2F3N2
Número CAS:
Peso molecular:
259.06
Número MDL:
Outras notas