Documentos
T324523
(2,6-DIMETHYLIMIDAZO[2,1-B][1,3]THIAZOL-5-YL)-N-METHYLMETHANAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C9H14ClN3S
Número CAS:
Peso molecular:
231.749
Número MDL:
Outras notas