Documentos
T320005
2-[(6-METHOXY-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)AMINO]-2-OXOETHYL 4-PHENYL-1-PIPERAZINECARBODITHIOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H22N4O2S3
Número CAS:
Peso molecular:
458.63
Número MDL:
Outras notas