Documentos
T302074
METHYL [1-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-5-HYDROXY-1H-PYRAZOL-3-YL]ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C13H11N3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
289.315
Número MDL:
Outras notas