Documentos
T279676
2,6-DIMETHYL-1,4,4A,5,8,8A,9A,10A-OCTAHYDRO-9,10-ANTHRACENEDIONE COMPOUND WITH 2,7-DIMETHYL-1,4,4A,5,8,8A,9A,10A-OCTAHYDRO-9,10-ANTHRACENEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C32H40O4
Número CAS:
Peso molecular:
488.673
Número MDL:
Outras notas