Documentos
T272205
(4AR,7R,8R,8AS)-8-HYDROXY-2,2,7-TRIMETHYLTETRAHYDROPYRANO[3,2-D][1,3]DIOXIN-6(7H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H26O2
Peso molecular:
298.429
Número MDL:
Outras notas