Documentos
T269077
TERT-BUTYL({(2S)-2-[(4-METHOXYBENZYL)OXY]-3-BUTENYL}OXY)DIMETHYLSILANE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H30O3Si
Número CAS:
Peso molecular:
322.524
Número MDL:
Outras notas