Documentos
T267309
TERT-BUTYL (3AS,4AS,7AR,7BR)-7A-HYDROXY-6,7-DIISOPROPOXY-4A-METHYL-5-OXO-2,3,3A,4,4A,5,7A,7B-OCTAHYDRO-1H-PENTALENO[1,2-B]PYRROLE-1-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H35NO6
Número CAS:
Peso molecular:
409.527
Número MDL:
Outras notas