Documentos
T230537
METHYL (2S,3AR,5S,6S,7AS)-6-HYDROXY-5-(1-METHOXY-1-METHYLETHOXY)-2,6-DIMETHYL-4-OXO-3A-(PHENYLSULFONYL)OCTAHYDRO-1H-INDENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H32O8S
Número CAS:
Peso molecular:
468.571
Número MDL:
Outras notas