Documentos
T218693
[1-[(7,9-DIMETHYL-1,4-DIOXASPIRO[4.5]DEC-8-YLIDENE)METHYL]CYCLOPROPYL](TRIMETHYL)SILANE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H30O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
294.513
Número MDL:
Outras notas