Documentos
T162663
1-CHLORO-3,4-DIHYDRO-2-NAPHTHALENECARBALDEHYDE O-[2-(1-AZEPANYL)ETHYL]OXIME HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H26Cl2N2O
Número CAS:
Peso molecular:
369.338
Número MDL:
Outras notas