Documentos
T158399
METHYL 4-[[3-(3-[[6-(BENZYLOXY)-3-ETHYL-4'-FLUORO[1,1'-BIPHENYL]-4-YL]OXY]PROPOXY)PHENYL]SULFINYL]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C38H35FO6S
Número CAS:
Peso molecular:
638.761
Número MDL:
Outras notas