Documentos
T157880
METHYL 2-[(4-[3-[4-(4-CHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL]PROPOXY]PHENYL)SULFANYL]BENZOATE DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H33Cl3N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
584.01
Número MDL:
Outras notas