Documentos
T156574
2-[4-(2,5-DIMETHYL-PHENYLSULFAMOYL)-PHENOXY]-N-FURAN-2-YLMETHYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H22N2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
414.484
Número MDL:
Outras notas