Documentos
T152358
6-(4-CHLOROPHENYL)-3-(1-PHENOXYETHYL)-7H-[1,2,4]TRIAZOLO[3,4-B][1,3,4]THIADIAZINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H15ClN4OS
Número CAS:
Peso molecular:
370.863
Número MDL:
Outras notas