Documentos
T148644
1-(3,4-DICHLOROPHENYL)ETHANONE [4-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H17Cl2N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
422.336
Número MDL:
Outras notas