Documentos
T144819
2-[(5-CHLORO-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)SULFANYL]-N-(5-METHOXY-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H12ClN3O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
405.884
Número MDL:
Outras notas