Documentos
T144800
2-(1,3-BENZOXAZOL-2-YLSULFANYL)-N-(5-METHOXY-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H13N3O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
371.439
Número MDL:
Outras notas