Documentos
T141879
ETHYL [2-[([[4-CYCLOHEXYL-5-(1-PHENOXYETHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL]ACETYL)AMINO]-1,3-THIAZOL-4-YL]ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H31N5O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
529.685
Número MDL:
Outras notas