Documentos
T140007
DIISOPROPYL 3-(4-CHLOROBENZOYL)-1,10B-DIHYDROPYRROLO(2,1-A)PHTHALAZINE-1,2-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H25ClN2O5
Número CAS:
Peso molecular:
480.953
Número MDL:
Outras notas