Documentos
T138851
(3-AMINO-1-BENZOFURAN-2-YL)(4-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPOXY)PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H22N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
338.41
Número MDL:
Outras notas