Documentos Principais
T13404
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
p.e.
264-265 °C/705 mmHg (lit.)
pf
69-71 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7,11H,1-2,4,6H2
chave InChI
SCWNNOCLLOHZIG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... BAD(572)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nicolas B Senese et al.
Neuropharmacology, 141, 296-304 (2018-09-07)
A single base mutation in the Gαi2 protein (G184S) renders this Gα subunit insensitive to the negative modulatory effects of Regulator of G-protein Signaling (RGS) proteins. Mice expressing this RGS insensitive (RGSi) variant of Gαi2 (RGSi Gαi2) display a spontaneous
Gary R Ten Eyck et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 199, 173068-173068 (2020-11-05)
This ethopharmacological investigation comprised a long-term field study that examined the function of serotonergic and vasotonergic systems in territoriality. Adult territorial and non-territorial (silent) male coquí frogs (Eleutherodactylus coqui) were injected (IP) with either arginine vasotocin (AVT) or one of