Documentos
T125733
3,4,5-TRIMETHOXY-N'-(1-METHYL-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H22N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
354.409
Número MDL:
Outras notas